Learn More
Agilent BioTek Objectives for Imaging Multi-Mode Reader
For use with Imaging Multi-Mode Readers.
2135.00CHF - 18050.00CHF
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15371480
|
Agilent BioTek
1220545 |
Objective 60X, NA: .7 |
18050.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16562072
![]() |
Agilent BioTek
1220549 |
Objective 2.5X (2.25x eff.), NA: .07 |
5105.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15942497
![]() |
Agilent BioTek
1220539 |
Objective 2.5X (2.75x eff.); NA: .12 |
10645.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15351480
|
Agilent BioTek
1220517 |
Objective 20X, NA: .45 |
5725.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15458712
|
Agilent BioTek
1220544 |
Objective 40X, NA: .6 |
10205.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15361480
|
Agilent BioTek
1220519 |
Objective 4X, NA: .13 |
2135.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15448712
|
Agilent BioTek
1220518 |
Objective 10X, NA: .30 |
3485.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Select from a range of objectives that provide 2.5x to 60x imaging.Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.