missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated Syntaxin 6 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech CL488-60059-100UL

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 30235420

  • 335.55CHF / 100µL
Spedizione stimata: 08-05-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

The Syntaxin 6 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Syntaxin 6. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Syntaxin 6 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifica

Specifica

Syntaxin 6
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Protein G purification
RUO
10228
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Conjugated Antibody
IgG1
Immunofluorescence
2B6G4
CoraLite Plus 488
Recombinant Protein
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
29 kDa
Liquid
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato