missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated Syntaxin 6 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

124.03CHF - 335.55CHF

Spécification

Antigène Syntaxin 6
Clone 2B6G4
Concentration 1000 μg/mL
Applications Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30235420
Afficher les documents
Proteintech
CL488-60059-100UL
100 μL
335.55CHF
100µL
Expédition estimée: 07-05-2025
Ajouter au panier
 
30237825
Afficher les documents
Proteintech
CL488-60059-20UL
20 μL
124.03CHF
20µL
Expédition estimée: 07-05-2025
Ajouter au panier
 
Description

Description

The Syntaxin 6 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Syntaxin 6. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Syntaxin 6 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spécification

Spécification

Syntaxin 6
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
10228
IgG1
Protein G purification
Conjugated Antibody
2B6G4
Immunofluorescence
CoraLite Plus 488
Mouse
Human, Mouse, Rat
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis