missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC36A1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

124.03CHF - 335.55CHF

Spécification

Antigène SLC36A1
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30238052
Afficher les documents
Proteintech
24775-1-AP-150UL
150 μL
335.55CHF
150µL
En stock
 
Ajouter au panier
 
30234456
Afficher les documents
Proteintech
24775-1-AP-20UL
20 μL
124.03CHF
20µL
Expédition estimée: 07-05-2025
Ajouter au panier
 
Description

Description

The SLC36A1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC36A1. This antibody recognizes human antigen. The SLC36A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification

Spécification

SLC36A1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
LYAAT1; PAT1; TRAMD3
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
1000 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
206358
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis